4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55120-1G OR55120-5G
APOSOR55120-1GEA 933 DKK
APOSOR55120-1G APOSOR55120-5G
4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
Formel: C₁₃H₁₃NO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043164
CAS-nummer: 82228-89-5