1-Pentin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5512-100G OR5512-25G
APOSOR5512-100GEA 1320 DKK
APOSOR5512-100G APOSOR5512-25G
1-Pentin 99%
1-Pentyne
Formel: C₅H₈
Kogepunkt: 39…41 °C
Smeltepunkt: –106 to –105 °C
Massefylde: 0,691 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –20 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009469
CAS-nummer: 627-19-0
EINECS: 210-987-1
UN nummer: 3295
ADR: 3,II