Tigloyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55081-1G OR55081-5G
APOSOR55081-1GEA 735 DKK
APOSOR55081-1G APOSOR55081-5G
Tigloyl chloride
Tigloyl chloride
Formel: C₅H₇ClO
Kogepunkt: 145 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00800725
CAS-nummer: 35660-94-7
UN nummer: 3286
ADR: 3+6.1+8,II