Diethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55064-5G OR55064-25G
APOSOR55064-5GEA 197 DKK
APOSOR55064-5G APOSOR55064-25G
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₂O₅
Smeltepunkt: 45…47 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00449457
CAS-nummer: 53662-83-2