(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-2-Chloro-1-phenylethanol, (S)-(+)-alpha-(Chloromethyl)benzyl alcohol
OR55062-1G OR55062-250MG
APOSOR55062-1GEA 600 DKK
APOSOR55062-1G APOSOR55062-250MG
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Formel: C₈H₉ClO
Massefylde: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00077692
CAS-nummer: 70111-05-6