5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55035-1G OR55035-5G
APOSOR55035-1GEA 382 DKK
APOSOR55035-1G APOSOR55035-5G
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Kogepunkt: 167 °C/9,75mmHg
Smeltepunkt: 48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06408022
CAS-nummer: 22934-51-6