tert-Butylcarbamat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55005-100G OR55005-25G OR55005-500G
APOSOR55005-100GEA 218 DKK
APOSOR55005-100G APOSOR55005-25G APOSOR55005-500G
tert-Butylcarbamat 98%
tert-Butylcarbamat
Formel: C₅H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 105…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007962
CAS-nummer: 4248-19-5
EINECS: 224-209-3