5-Azaindol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine
OR5493-1G OR5493-5G OR5493-25G
APOSOR5493-1GEA 164 DKK
APOSOR5493-1G APOSOR5493-5G APOSOR5493-25G
5-Azaindol 98%
5-Azaindol
Formel: C₇H₆N₂
Molekylvægt: 118.14 g/mol
Kogepunkt: 132 °C/0.22mmHg
Smeltepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00955936
CAS-nummer: 271-34-1