trans-1,4-Diaminocyclohexan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5492-100G OR5492-500G
APOSOR5492-100GEA 567 DKK
APOSOR5492-100G APOSOR5492-500G
trans-1,4-Diaminocyclohexan 97%
trans-1,4-Diaminocyclohexane
Formel: C₆H₁₄N₂
Kogepunkt: 197 °C
Smeltepunkt: 68…72 °C
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075174
CAS-nummer: 2615-25-0
UN nummer: 3259
ADR: 8,II