4-Brom-1,2-dichlorbenzen 98+%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene

OR5488-100G OR5488-250G OR5488-25G OR5488-500G
APOSOR5488-100GEA 186 DKK
APOSOR5488-100G APOSOR5488-250G APOSOR5488-25G APOSOR5488-500G
4-Brom-1,2-dichlorbenzen 98+%
4-Brom-1,2-dichlorbenzen
Formel: C₆H₃BrCl₂
Molekylvægt: 225.9 g/mol
Kogepunkt: 140…142 °C/30mmHg
Smeltepunkt: 22…25 °C
Massefylde: 1.781 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040849
CAS-nummer: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6

Bestil nu

Specifikationer

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR