Maleinimid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5487-100G OR5487-25G
APOSOR5487-100GEA 752 DKK
APOSOR5487-100G APOSOR5487-25G
Maleinimid
Maleinimid
Formel: C₄H₃NO₂
Kogepunkt: 97…103 °C/5mmHg
Smeltepunkt: 91…93 °C
Massefylde: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005494
CAS-nummer: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,II