Ethyl 2-chloracetoacetat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5481-100G OR5481-500G
APOSOR5481-100GEA 0 DKK
APOSOR5481-100G APOSOR5481-500G
Ethyl 2-chloracetoacetat
Ethyl 2-chloracetoacetat
Formel: C₆H₉ClO₃
Kogepunkt: 107 °C/14mmHg
Smeltepunkt: < –80 °C
Massefylde: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009141
CAS-nummer: 609-15-4
EINECS: 210-180-4
UN nummer: 2920
ADR: 8+3,II