2,6-Dibromobenzoic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54804-1G OR54804-25G OR54804-5G
APOSOR54804-1GEA 164 DKK
APOSOR54804-1G APOSOR54804-25G APOSOR54804-5G
2,6-Dibromobenzoic acid 99%
2,6-Dibromobenzoic acid
Formel: C₇H₄Br₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234254
CAS-nummer: 601-84-3