3-(Dimethylamino)-1-propanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5472-100G OR5472-25G OR5472-5G
APOSOR5472-100GEA 2400 DKK
APOSOR5472-100G APOSOR5472-25G APOSOR5472-5G
3-(Dimethylamino)-1-propanol 98%
3-(Dimethylamino)-1-propanol
Formel: C₅H₁₃NO
Kogepunkt: 163…164 °C
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002945
CAS-nummer: 3179-63-3
UN nummer: 2734
ADR: 8+3,II