3,5-Dichlorbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR54707-100G OR54707-25G
APOSOR54707-100GEA 2170 DKK
APOSOR54707-100G APOSOR54707-25G
3,5-Dichlorbenzaldehyd 98%
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Kogepunkt: 235…240 °C
Smeltepunkt: 60…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003352
CAS-nummer: 10203-08-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II