Tridekansyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: n-Tridecanoic acid, Tridecylic acid
OR54705-100G OR54705-25G OR54705-5G
APOSOR54705-100GEA 2050 DKK
APOSOR54705-100G APOSOR54705-25G APOSOR54705-5G
Tridekansyre 99%
Tridekansyre
Formel: C₁₃H₂₆O₂
Molekylvægt: 214.35 g/mol
Kogepunkt: 308
Smeltepunkt: 41.5
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00002741
CAS-nummer: 638-53-9