Glycinbenzylester, HCl 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54703-100G OR54703-25G OR54703-5G OR54703-500G
APOSOR54703-100GEA 745 DKK
APOSOR54703-100G APOSOR54703-25G APOSOR54703-5G APOSOR54703-500G
Glycinbenzylester, HCl 95%
Glycinbenzylester, HCl
Formel: C₉H₁₂ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035442
CAS-nummer: 2462-31-9