2-Aminopyrazin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5470-100G OR5470-25G OR5470-500G
APOSOR5470-100GEA 360 DKK
APOSOR5470-100G APOSOR5470-25G APOSOR5470-500G
2-Aminopyrazin
2-Aminopyrazine
Formel: C₄H₅N₃
Smeltepunkt: 118…121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006137
CAS-nummer: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7