2-Methyl-5-isopropylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Isopropyl-2-methylaniline, 2-Amino-p-cymene, 5-Isopropyl-o-toluidine
OR54679-1G OR54679-5G OR54679-25G
APOSOR54679-1GEA 164 DKK
APOSOR54679-1G APOSOR54679-5G APOSOR54679-25G
2-Methyl-5-isopropylaniline
2-Methyl-5-isopropylaniline
Formel: C₁₀H₁₅N
Molekylvægt: 149.24 g/mol
Massefylde: 0.95 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044503
CAS-nummer: 2051-53-8