N-(2-Oxoethyl)phthalimide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54675-25G OR54675-5G
APOSOR54675-25GEA 226 DKK
APOSOR54675-25G APOSOR54675-5G
N-(2-Oxoethyl)phthalimide 97%
N-(2-Oxoethyl)phthalimide
Formel: C₁₀H₇NO₃
Smeltepunkt: 114 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00023080
CAS-nummer: 2913-97-5