1,2-Bis-(2-chlorethoxy)ethan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR54670-100G OR54670-500G OR54670-25G
APOSOR54670-100GEA 349 DKK
APOSOR54670-100G APOSOR54670-500G APOSOR54670-25G
1,2-Bis-(2-chlorethoxy)ethan 97%
1,2-Bis-(2-chlorethoxy)ethan
Formel: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
Molekylvægt: 187.07 g/mol
Kogepunkt: 235 °C
Smeltepunkt: -31.5
Massefylde: 1.197 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000976
CAS-nummer: 112-26-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III