4-iodphenylboronsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Iodophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-iodophenyl)borane, 4-Iodobenzeneboronic acid, (4-Iodophenyl)metaboric acid
OR5466-5G OR5466-1G
APOSOR5466-5GEA 317 DKK
APOSOR5466-5G APOSOR5466-1G
4-iodphenylboronsyre 97%
4-iodphenylboronsyre
Formel: C₆H₆BIO₂
Molekylvægt: 247.83 g/mol
Smeltepunkt: 322…326 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01319014
CAS-nummer: 5122-99-6