4-Iodanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5463-250G OR5463-50G OR5463-500G
APOSOR5463-250GEA 828 DKK
APOSOR5463-250G APOSOR5463-50G APOSOR5463-500G
4-Iodanilin 98%
4-Iodanilin
Formel: C₆H₆IN
Molekylvægt: 219.02 g/mol
Kogepunkt: 262
Smeltepunkt: 61…63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007848
CAS-nummer: 540-37-4
EINECS: 208-743-4
Merck Index: 13,05049