Monosodium 5-sulphoisophthalate 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54628-500G OR54628-25G OR54628-100G
APOSOR54628-500GEA 430 DKK
APOSOR54628-500G APOSOR54628-25G APOSOR54628-100G
Monosodium 5-sulphoisophthalate 98+%
Monosodium 5-sulphoisophthalate
Formel: C₈H₆O₇S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007495
CAS-nummer: 6362-79-4