3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54619-500G OR54619-100G OR54619-25G
APOSOR54619-500GEA 1560 DKK
APOSOR54619-500G APOSOR54619-100G APOSOR54619-25G
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid 97%
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
Formel: C₁₇H₂₆O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017519
CAS-nummer: 20170-32-5