Propiolaldehyd diethyl acetal 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54615-25G OR54615-5G OR54615-100G
APOSOR54615-25GEA 327 DKK
APOSOR54615-25G APOSOR54615-5G APOSOR54615-100G
Propiolaldehyd diethyl acetal 95%
Propiolaldehyd diethyl acetal
Formel: C₇H₁₂O₂
Kogepunkt: 138…139,5 °C
Massefylde: 0,894 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009237
CAS-nummer: 10160-87-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III