Oxamic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-2-oxoacetic acid
OR54598-100G OR54598-25G
APOSOR54598-100GEA 2640 DKK
APOSOR54598-100G APOSOR54598-25G
Oxamic acid 98%
Oxamic acid
Formel: C₂H₃NO₃
Smeltepunkt: 207…210 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008006
CAS-nummer: 471-47-6