8-Bromo-5-nitroisoquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54593-1G OR54593-250MG OR54593-5G
APOSOR54593-1GEA 644 DKK
APOSOR54593-1G APOSOR54593-250MG APOSOR54593-5G
8-Bromo-5-nitroisoquinoline 98%
8-Bromo-5-nitroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08282783
CAS-nummer: 252861-41-9