2,3-Diaminophenazin, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5459-1G OR5459-25G OR5459-5G
APOSOR5459-1GEA 327 DKK
APOSOR5459-1G APOSOR5459-25G APOSOR5459-5G
2,3-Diaminophenazin, Technical Grade
2,3-Diaminophenazine
Formel: C₁₂H₁₀N₄
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00160693
CAS-nummer: 655-86-7
EINECS: 211-512-0