(R)-(S)-Josiphos 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54583-1G OR54583-250MG
APOSOR54583-1GEA 959 DKK
APOSOR54583-1G APOSOR54583-250MG
(R)-(S)-Josiphos 95%
(R)-(S)-Josiphos
Formel: C₃₆H₄₄FeP₂
Smeltepunkt: 95 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00800284
CAS-nummer: 155806-35-2