Ethyl-2-chloro-5-cyano-6-methylnicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5458-1G OR5458-500MG
APOSOR5458-1GEA 251 DKK
APOSOR5458-1G APOSOR5458-500MG
Ethyl-2-chloro-5-cyano-6-methylnicotinate
Ethyl-2-chloro-5-cyano-6-methylnicotinate
Formel: C₁₀H₉ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01565859
CAS-nummer: 75894-43-8