FMOC-Pro-OH 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
OR54567-100G OR54567-1KG OR54567-500G
APOSOR54567-100GEA 709 DKK
APOSOR54567-100G APOSOR54567-1KG APOSOR54567-500G
FMOC-Pro-OH 98%
FMOC-Pro-OH
Formel: C₂₀H₁₉NO₄
Smeltepunkt: 117…118 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00037122
CAS-nummer: 71989-31-6