Phthalimide potassium salt 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54559-500G OR54559-100G
APOSOR54559-500GEA 436 DKK
APOSOR54559-500G APOSOR54559-100G
Phthalimide potassium salt 97%
Phthalimide potassium salt
Formel: C₈H₄KNO₂
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005887
CAS-nummer: 1074-82-4