2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54554-25G OR54554-5G
APOSOR54554-25GEA 3830 DKK
APOSOR54554-25G APOSOR54554-5G
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Formel: C₇H₁₂Cl₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00054337
CAS-nummer: 614-94-8