6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Coixol, 6-Methoxybenzo[d]oxazol-2(3H)-one
OR54553-1G OR54553-250MG
APOSOR54553-1GEA 6230 DKK
APOSOR54553-1G APOSOR54553-250MG
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Formel: C₈H₇NO₃
Smeltepunkt: 152…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051726
CAS-nummer: 532-91-2