2-Chloro-4-methylbenzonitrile 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5455-5G OR5455-1G OR5455-25G
APOSOR5455-5GEA 186 DKK
APOSOR5455-5G APOSOR5455-1G APOSOR5455-25G
2-Chloro-4-methylbenzonitrile 98+%
2-Chloro-4-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₆CIN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094672
CAS-nummer: 21423-84-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III