2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5453-25G OR5453-5G
APOSOR5453-25GEA 2580 DKK
APOSOR5453-25G APOSOR5453-5G
2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide 97%
2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide
Formel: C₉H₁₀N₄O₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00171027
CAS-nummer: 30065-27-1