5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(5-Hydroxy-2-methoxyphenyl)ethanone
OR54528-1G OR54528-250MG OR54528-5G
APOSOR54528-1GEA 658 DKK
APOSOR54528-1G APOSOR54528-250MG APOSOR54528-5G
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₁₀O₃
Molekylvægt: 166.1739 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038299
CAS-nummer: 31405-60-4