(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54523-25G OR54523-5G OR54523-100G
APOSOR54523-25GEA 2120 DKK
APOSOR54523-25G APOSOR54523-5G APOSOR54523-100G
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Formel: C₈H₁₈O₂Si
Kogepunkt: 50…53 °C
Massefylde: 0,867 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00074986
CAS-nummer: 27374-25-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III