Ethyl hydrogen malonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54513-5G OR54513-25G
APOSOR54513-5GEA 404 DKK
APOSOR54513-5G APOSOR54513-25G
Ethyl hydrogen malonate
Ethyl hydrogen malonate
Formel: C₅H₈O₄
Kogepunkt: 208 °C
Smeltepunkt: –13 °C
Massefylde: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020490
CAS-nummer: 1071-46-1