N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
OR54483-100G OR54483-1KG OR54483-500G
APOSOR54483-100GEA 570 DKK
APOSOR54483-100G APOSOR54483-1KG APOSOR54483-500G
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan 95%
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan
Formel: C₅H₁₄N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008216
CAS-nummer: 109-55-7
UN nummer: 2734
ADR: 8+3,II