Methylacetoacetat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Aceteddikesyremethylester
OR54474-1KG OR54474-5KG
APOSOR54474-1KGEA 819 DKK
APOSOR54474-1KG APOSOR54474-5KG
Methylacetoacetat
Methylacetoacetat
Formel: C₅H₈O₃
Kogepunkt: 170 °C
Smeltepunkt: –180 °C
Massefylde: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 72 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008784
CAS-nummer: 105-45-3