Methyl2-methoxynicotinat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54470-100G OR54470-25G OR54470-5G
APOSOR54470-100GEA 1570 DKK
APOSOR54470-100G APOSOR54470-25G APOSOR54470-5G
Methyl2-methoxynicotinat
Methyl2-methoxynicotinat
Formel: C₈H₉NO₃
Smeltepunkt: 25…27 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06801052
CAS-nummer: 67367-26-4