Octadecanal 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Octadecyl Aldehyde, Octadecanaldehyde, Stearyl Aldehyde, Stearaldehyde
OR54467-1G OR54467-5G
APOSOR54467-1GEA 414 DKK
APOSOR54467-1G APOSOR54467-5G
Octadecanal 95%
Octadecanal
Formel: C₁₈H₃₆O
Molekylvægt: 268.49 g/mol
Kogepunkt: 215 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 46 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD03790007
CAS-nummer: 638-66-4