Benzeneruthenium(II) chloride dimer 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54465-1G OR54465-5G
APOSOR54465-1GEA 414 DKK
APOSOR54465-1G APOSOR54465-5G
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 95+%
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
Formel: C₁₂H₁₂Cl₄Ru₂
Smeltepunkt: 250 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064686
CAS-nummer: 37366-09-9