(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-(-)-BINAP, (S)-BINAP, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphoshino)-1,1'-binaphthyl
OR54464-100G OR54464-25G OR54464-5G
APOSOR54464-100GEA 2990 DKK
APOSOR54464-100G APOSOR54464-25G APOSOR54464-5G
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formel: C₄₄H₃₂P₂
Molekylvægt: 622.69 g/mol
Smeltepunkt: 239…241 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010805
CAS-nummer: 76189-56-5
Merck Index: 13,01223