9-Aminofluorene hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54458-1G OR54458-25G OR54458-5G
APOSOR54458-1GEA 273 DKK
APOSOR54458-1G APOSOR54458-25G APOSOR54458-5G
9-Aminofluorene hydrochloride
9-Aminofluorene hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₁N
Smeltepunkt: 265…370 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012536
CAS-nummer: 5978-75-6