3,6-Diiodocarbazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,6-Diiodo-9H-carbazole
OR54455-100G OR54455-25G OR54455-5G
APOSOR54455-100GEA 898 DKK
APOSOR54455-100G APOSOR54455-25G APOSOR54455-5G
3,6-Diiodocarbazole
3,6-Diiodocarbazole
Formel: C₁₂H₇I₂N
Smeltepunkt: 207 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00450017
CAS-nummer: 57103-02-3