4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54429-5G OR54429-1G
APOSOR54429-5GEA 1410 DKK
APOSOR54429-5G APOSOR54429-1G
4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-amine 95%
4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-amine
Formel: C₃H₂Cl₂N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078331
CAS-nummer: 933-20-0