Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54422-1G OR54422-250MG
APOSOR54422-1GEA 654 DKK
APOSOR54422-1G APOSOR54422-250MG
Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Formel: C₂₈H₃₀ClNP₂
Smeltepunkt: 175…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061569
CAS-nummer: 66534-97-2